Learn More
Bolsa preparada de agua de peptona tamponada ReadyBag
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación del medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de especies de Salmonella en muestras de alimentos utilizando este medio en bolsas preparadas.
Ahorre tiempo en la preparación del medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de especies de Salmonella en muestras de alimentos con las bolsas preparadas ReadyBag de agua de peptona tamponada Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio esterilizable en autoclave se suministra en una bolsa lista para adaptarse a su flujo de trabajo. El medio puede dispensarse a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con la bolsa preparada ReadyBag de agua de peptona tamponada fácil de usar. Las bolsas se adaptan en gran medida al flujo de trabajo del laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores, y no requieren suplementos. Además, están listas para usar cuando lo necesite.
- Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de estos y libera recursos y equipos.
- Fácil de utilizar: fácil de dispensar con una formación mínima
- Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
Para mayor comodidad, se recomienda que los medios de enriquecimiento en bolsas preparadas ReadyBag se dispensen con el diluidor automático Thermo Scientific (DB4150A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Bolsa preparada de agua de peptona tamponada ReadyBag |
| Formato | Bolsa de 3 l con orificios de conexión en una caja |
| Tipo de producto | Medio de enriquecimiento previo |
| Peso de llenado | 3020 mL ± 20 mL |
| Cantidad | 4/paq. |