Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water
Código de producto. 12635885
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
223-227 g
De 950 a 955 g
Formato:
Frasco de jarabe de 1 L
Frasco de jarabe de 225 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
Código de producto. Peso de llenado Formato unitSize
12635885 223-227 g Frasco de jarabe de 225 mL paquete de 10
15842357 De 950 a 955 g Frasco de jarabe de 1 L 1 set
2 options
Código de producto. 12635885
Marca: Thermo Scientific™ BO1067S
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014.
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with Buffered Peptone Water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Straw
Formato Frasco de jarabe de 225 mL
Peso de llenado 223-227 g
Tipo de empaquetado 10 sirop bottles with screw cap closure in a box