Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (frasco)
Descripción
Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela utilizando estos frascos de medio preparados.
Enriquezca las muestras de alimentos antes del aislamiento de especies de salmonela con el medio en frasco preparado de agua de peptona tamponada Thermo Scientific™ Oxoid™. El agua de peptona tamponada es un medio de enriquecimiento previo no selectivo.
En las muestras de alimentos pueden aparecer células de Salmonella en pequeñas cantidades o con lesiones subletales. El enriquecimiento previo en agua de peptona tamponada no selectiva da más tiempo a las células para que se reparen y se multipliquen antes de su introducción en un cultivo selectivo, lo que incrementa las posibilidades de recuperación de especies de Salmonella de la muestra.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
- Ayuda a la recuperación de las células de Salmonella dañadas.
La muestra para análisis se añade a agua de peptona tamponada en una proporción de 1:10 y se incuba a 37° ± 1 °C durante 18 horas + 2 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Agua de peptona tamponada (frasco) |
| Formato | Frasco de jarabe |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 90g ± 1,5g |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos con tapón de rosca en una caja |
| Cantidad | 10/paq. |