Learn More
Solución tampón, tetraborato de sodio, pH 9,180, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer Solution, Tetraborate Sodium |
| pH | 9.18 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco |