Learn More
Solución tampón, fosfato de dihidrógeno potásico/fosfato de hidrógeno disódico, pH 7,00, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990644 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12990644 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12990644
Marca: Fisher Chemical SOL 005 1L
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution, Potassium Dihydrogen Phosphate/di-Sodium Hydrogen Phosphate
pH 7
Cantidad 1000 mL
Envase Frasco