Learn More
Solución tampón de pH 9,225 BS formulada, solución estándar lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 1303-96-4 |
| Color | Sin designar |
| pH | 9.225 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Recipiente de plástico |