Learn More
Disolución amortiguadora con pH 9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
5 LT
500 ML
Descripción
Solución de tampón de pH 9,2 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 9.2 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2,5 L |
| Número MDL | 163147 |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.