Learn More
Solución tampón pH 9,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Código de producto. 10395792 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
10395792 2.5 L 2,5 LT
1 options
Código de producto. 10395792
Marca: Fisher Chemical J/2865/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Color Incolora
pH 9
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Número MDL 217672
Envase Frasco de plástico de HDPE
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.