Learn More
Solución tamponada, pH 8,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Solución de tampón de pH 8,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | 217672 |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.