Learn More
Solución tampón de pH 4,00 Bs formulada, solución estándar lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 4 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Número MDL | 282720 |
| Envase | Recipiente de plástico |