Learn More
Solución tampón, pH 9,00, NIST, Chem-Lab
Código de producto. 11905916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
11905916 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11905916
Marca: Chem-Lab CL03.0218.9520
Solución tampón de H3BO3-KCl-NaOH para su uso en laboratorio y mediciones de pH, trazable a SRM de NIST
pH = 9,24 a 0 °C
pH = 9,11 a 10 °C
pH = 9,00 a 20 °C
pH = 8,97 a 25 °C
pH = 8,93 a 30 °C
pH = 8,86 a 40 °C
pH = 8,80 a 50 °C
pH = 8,75 a 60 °C
pH = 8,71 a 70 °C
pH = 8,67 a 80 °C
pH = 8,64 a 90 °C
Especificaciones
Densidad 1.01g/mL
pH 9.00
Cantidad 20 L
Formulación H3BO3, KCl, NaOH
Envase EP
Trazabilidad según el NIST NIST traceable