Descripción
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST.La solución tampón Reagecon™, pH 9,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01.Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| pH | 9 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 ml |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Olor | Característica |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Seguridad y manipulación
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Boric Acid, DisodiumSalt