Learn More
Solución tampón, pH 9,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11402024 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
11402024 500 ml 500 ML
11492014 1000 ml 1 LT
2 options
Código de producto. 11402024
Marca: Reagecon 10905
Edge
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 9,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST.La solución tampón Reagecon™, pH 9,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01.Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 9
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Olor Característica
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Fully miscible in water
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 a 20°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, disodiumsalt