Learn More
Solución tamponada, pH 8,00, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10219340 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10219340
Marca: JT Baker 7265.1000
Solución de tampón de pH de fosfato hecha con productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate buffer
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Formulación Contiene fosfato de dihidrógeno de potasio e hidróxido sódico
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Grado BAKER ANALYZED™