Learn More
Tampones de pH con codificación cromática en formato de frasco de cuello doble, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11434599 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 LT
1 litro
250 ML
250 ml
500 ML
500 ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11434599 250 mL 10 at 25°C 250 ml
11454589 250 mL 10 at 20°C 250 ML
11404599 250 mL 7 at 25°C 250 ml
12037365 250 mL 7 at 20°C 250 ml
11444599 500 ml 10 at 25°C 500 ML
11802172 500 ml 7 at 25°C 500 ml
11464589 1 L 10 at 20°C 1 litro
11454599 1 L 10 at 25°C 1 LT
11444589 1 L 7 at 20°C 1 LT
11424599 1 L 7 at 25°C 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11434599 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1100225CTT
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. El tampón de pH codificado por colores Reagecon™ en un formato de frasco de cuello doble se prueba a 20 °C o 25 °C y está certificado y es trazable al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Probado a 20 °C o a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Ventajas que tienen los frascos de cuello doble
  • No hay posibilidad de que se contaminen
  • No es necesario utilizar un recipiente de medición independiente en la calibración del electrodo
  • Se dispensa la cantidad correcta de tampón necesaria para la calibración en la cámara de calibración sin generar residuos
  • Ideal para trabajos de campo
  • Fácil de transportar
  • Tamaños disponibles de 250 ml, 500 ml y 1 l
Especificaciones
Color Azul
pH 10 at 25°C
Cantidad 250 mL
Envase Frasco de cuello doble de HDPE