Learn More
Solución tampón, Farmacopea europea pH 7, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970704 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. 12970704
Marca: Fisher Chemical SOL 063 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 6.8
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Envase Frasco
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Grado Eu. farmacopea Referencia