Learn More
Buffer solution pH 7, ACROS Organics™
Código de producto. 10177882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10177882 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10177882
Marca: Thermo Scientific Acros 383860010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5
Cantidad 1 L