Learn More
Solución tampón, pH 7,50, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1.01g/mL |
| pH | 7.50 |
| Cantidad | 1 L |
| Formulación | Fosfato |
| Envase | PE |