Learn More
Solución tampón de fosfato, Farmacopea europea pH 7,2, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 7.2 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Envase | Frasco |
| Grado | Eu. farmacopea Referencia |