Learn More
Solución tampón con codificación por colores pH 7.00, amarilla, frasco de cuello doble
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
5 LT
500 ML
Descripción
Con codificación cromática y envasada para mayor comodidad
- De color amarillo para facilitar la identificación del valor de pH
- Se suministra en un cubitainer a granel Bag in Box con grifo para facilitar la dispensación o en frascos de cuello doble con una cámara de calibración integrada
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación conforme a ISO 9001:2008
- Acreditado conforme a ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| pH | 7.00 ±0.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 L |
| Olor | Characteristic |
| Envase | Recipiente de Bag-in-Box con grifo |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |