Learn More
Solución tampón, pH 7,00, NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
10 L
20 L
25 L
Envase:
EP
PE
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
25 litros
Descripción
pH = 7,13 a 0 °C
pH = 7,05 a 10 °C
pH = 7,00 a 20 °C
pH = 6,99 a 25 °C
pH = 6,98 a 30 °C
pH = 6,97 a 40 °C
pH = 6,96 a 50 °C
pH = 6,96 a 60 °C
pH = 6,97 a 70 °C
pH = 6,98 a 80 °C
pH = 7,00 a 90 °C
pH = 7,05 a 10 °C
pH = 7,00 a 20 °C
pH = 6,99 a 25 °C
pH = 6,98 a 30 °C
pH = 6,97 a 40 °C
pH = 6,96 a 50 °C
pH = 6,96 a 60 °C
pH = 6,97 a 70 °C
pH = 6,98 a 80 °C
pH = 7,00 a 90 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate |
| Densidad | 1.01g/mL |
| pH | 7.00 |
| Cantidad | 20 L |
| Envase | EP |
| Trazabilidad según el NIST | NIST traceable |