Learn More
Solución tampón, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11410469 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. 11410469
Marca: Reagecon 5070
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución de tampón Reagecon™, pH 7,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 7.00 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 5 L
Olor Characteristic
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water