Learn More
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15694030
Marca: Honeywell-Fluka 336466X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Fosfato de potasio dihidrógeno/hidrogenofosfato disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sinónimo Potassium sodium phosphate buffer solution
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 7.0 (20°C)
Nombre de nota Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Densidad 1 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00146206
Envase Frasco de polietileno