Learn More
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15674030 5 L 5 litros
15634030 100 mL 100 ml
15664030 500 mL 500 ml
15684030 6 x 100 mL paquete de 6
15654030 1 L 1 litro
15604040 6 x 500 mL paquete de 6
15694030 6 x 1 L paquete de 6
15644030 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15674030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 336465LVP
Solicitar formato a granel o personalizado
Fosfato de potasio dihidrógeno/hidrogenofosfato disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 7.0
Cantidad 5 L
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido