Learn More
Solución tampón de pH 4,01, Crison Instruments™
24.50€ - 31.40€
Especificaciones
pH 4.01
Tipo de solución Tampón
Formulación Ftalato de hidrógeno de potasio, germicida
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12041462
View Documents
Crison Instruments
LZW9460.99
125 ml
24.50€
cada uno
12802173
View Documents
Crison Instruments
CR94660
1000 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Specifications
Specifications
4.01
Tampón
Ftalato de hidrógeno de potasio, germicida
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución tampón de pH 4,01, Crison Instruments™
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.