Learn More
Solución tampón de pH 4,008 (25 °C), con fungicida, según DIN 19266, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 4.008 (25°C) |
| Nombre de nota | With fungicide, according to DIN 19266 |
| CAS | 877-24-7, 7732-18-5, 100-56-1 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| % mín. CAS | >1.0000%, >95.0000% |
| % máx. CAS | <5.0000%, <100.0000% |
| Densidad | 1.0 g/cm3 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Tipo de solución | Buffer |
| Número MDL | MFCD00081185 |
| Mostrar más |