Learn More
Solución tampón, pH 3,60, Chem-Lab
Código de producto. 11934034
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11934034
Marca: Chem-Lab CL03.0212.1000
Tampón de ftalato-HCl para uso en laboratorio y mediciones de pH
Especificaciones
Densidad 1.01g/mL
pH 3.60
Cantidad 10 L
Formulación Ftalato-HCl
Envase PE