Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Fabricado y probado con conformidad con la Farmacopea. farmacopea Capítulo 4 (4.1.3)
- Se suministra con un certificado detallado de análisis, que describe la trazabilidad al NIST
- Certificación ISO 9001:2008 y acreditada por la ISO 17025
- Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad
- Mayor vida útil con estabilidad mejorada: Se puede utilizar hasta la fecha de caducidad, incluso después de la apertura—
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Certificado de análisis | Yes |
| pH | 3.5 ±0.05 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 l |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Seguridad y manipulación
- BUFFER SOLUTION pH 3.5
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%