Learn More
Solución tamponada, pH 2,00, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10732232 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10732232 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10732232
Marca: JT Baker 7144.1000
Solución de tampón de pH de citrato/HCl hecha con productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio.
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1.0g/cm3 at 20°C
Para utilizar con (equipo) Medidores de pH
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Formulación Citrato de sodio y ácido clorhídrico con benzoato de sodio al 0,01 %
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Trazabilidad según el NIST Yes
Presión de vapor 1.100 hPa (at 50°C)
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.