Learn More
Solución tampón, pH 13, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11825833 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 11825833
Marca: Reagecon 1130525
Solución tampón probada y certificada con estabilidad garantizada. La solución tampón de pH 13 Reagecon™ es estable durante toda su vida útil, incluso después de la apertura.
  • Probado y certificado por un método de prueba acreditado por ISO17025 (INAB Ref: 264T) y trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada.
Especificaciones
pH 13
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE GL45
Número UN 1824
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 a 25°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide