Learn More
Solución tampón de pH 11, Chem Lab™
Código de producto. 10213962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10213962 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10213962
Marca: Chem-Lab CL03.0114.1000
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Tipo de solución Tampón
Formulación 70 g de NH4Cl + 570 ml de NH4OH al 25 %/H2O
Olor Ammonia
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tampón Amonio cloruro-Amoníaco pH 11
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride, ammonium hydroxide