Learn More
Solución tampón, pH 10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
500 ML
11916971 2,5 L 2.50 litro
10031891 500 mL 500 ML
10359240 1 L 1 LT
3 options
Código de producto. 11916971
Marca: Thermo Scientific Acros 258600025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 10
Color Incolora
CAS 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
pH 9.98 to 10.02 (20°C)
Forma física Líquido
Cantidad 2,5 L
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.