Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 10 |
| Color | Incolora |
| CAS | 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5 |
| pH | 9.98 to 10.02 (20°C) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer