Learn More
Solución tampón con codificación por colores pH 7.00, amarilla
BIOPHARMA
Código de producto. 11484579 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de HDPE GL45
Recipiente de Bag-in-Box
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
5 litros
500 ML
500 ml
Código de producto. 11484579
Marca: Reagecon 1100525C
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar el uso. Las soluciones de tampón de pH codificado por colores Reagecon™ se han probado a 25 °C, cuentan con certificación y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Probado a 20 °C
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025'
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Color Azul
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE