Descripción
- Soluciones de tampón de pH de color
- Probado a 20 °C
- Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025'
- Trazable al NIST
- Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| pH | 10 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Recipiente de Bag-in-Box |