Learn More
Solución tampón, pH 10,105, Eu. Farmacopea, Chem-Lab
Descripción
pH = 10,32 a 0 °C
pH = 10,25 a 5 °C
pH = 10,16 a 10 °C
pH = 10,12 a 15 °C
pH = 10,06 a 20 °C
pH = 10,01 a 25 °C
pH = 9,97 a 30 °C
pH = 9,93 a 35 °C
pH = 9,89 a 40 °C
pH = 9,86 a 45 °C
pH = 9,83 a 50 °
pH = 10,25 a 5 °C
pH = 10,16 a 10 °C
pH = 10,12 a 15 °C
pH = 10,06 a 20 °C
pH = 10,01 a 25 °C
pH = 9,97 a 30 °C
pH = 9,93 a 35 °C
pH = 9,89 a 40 °C
pH = 9,86 a 45 °C
pH = 9,83 a 50 °
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1.00g/mL |
| pH | 10.015 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | PE |