Learn More
Solución tampón, pH 1,679, Reagecon™
Código de producto. 11862422 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 11862422
Marca: Reagecon 42508
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagecon's pH Buffer Solution at 25°C is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Calibrado a un valor de precisión estándar del NIST
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 1.679 ±0.01
Forma física Liquid
Cantidad 250 ml
Olor Característica
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water