Learn More
Solución tampón, pH 1,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11878783 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
Código de producto. 11878783
Marca: Reagecon 10105
Solución de tampón de uso general. La solución de tampón de pH 1,00 Reagecon™ tiene una precisión de ± 0,02 a 20 °C.
Solución de tampón de uso general.La solución de tampón de pH 1,00 Reagecon™ tiene una precisión de ±0,02 a 20 °C.
  • Solución tampón de uso general
  • pH 1,00 ± 0,02 a 20 °C
Especificaciones
pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón