Learn More
Solución tampón, pH 1,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11460449 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
11460449 1 l 1 LT
11878783 500 ml 500 ML
2 options
Código de producto. 11460449
Marca: Reagecon 1010
Solución de tampón de uso general. La solución de tampón de pH 1,00 Reagecon™ tiene una precisión de ± 0,02 a 20 °C.
Solución de tampón de uso general.La solución de tampón de pH 1,00 Reagecon™ tiene una precisión de ±0,02 a 20 °C.
  • Solución tampón de uso general
  • pH 1 ± 0,02 a 20 °C
  • 500 ml
.
Especificaciones
pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Tipo de solución Tampón