Learn More
Solución tampón de pH 1 (20 °C), ácido clorhídrico/cloruro de potasio, trazable a SRM del NIST y PTB, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623180 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15623180 6 x 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 15623180
Marca: Honeywell-Fluka 310446X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido clorhídrico/cloruro de potasio, trazable al SRM del NIST y PTB
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 1.0 (20°C)
Nombre de nota Hydrochloric acid / potassium chloride, traceable to SRM from NIST and PTB
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥99.0000%
CAS 7647-01-0, 7447-40-7
% máx. CAS ≤0.5000%
Densidad 1.000 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número MDL MFCD00003568
Envase Frasco de polietileno
Número UN UN1789
Sinónimo Hydrochloric acid – potassium chloride buffer solution
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium chloride