Learn More
Buffer solution for HPCE, 50 mM sodium phosphate, pH 7.0 (25 °C), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 1: 0 to 0.02; 2: 0 to 0.05; 3: 0 to 0.25 |
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution HPCE pH 7.0 |
| Color | Incolora |
| Concentración | 50 mM |
| pH | 7.0 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 50 mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Número UN | NONH for all modes of transport |