Learn More
Solución tampón Duracal de pH 9,21 (25 °C), materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) |
| Nombre de nota | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
| Color | Azul |
| Cantidad | 250 mL |
| Número UN | NONH for all modes of transport |