Learn More
Solución tampón Duracal de pH 9,21 (25 °C), materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15622560 500 mL 500 ml
15632560 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15622560
Marca: Honeywell-Fluka 242146500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C)
Nombre de nota Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
Color Blue
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport