Learn More
Buffer Solution Duracal pH 4.01 (25°C), NIST/PTB reference materials, DKD certified, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer Solution Duracal Ph 4.01 (25°C) |
| Nombre de nota | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
| Color | Red |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | NONH for all modes of transport |