Learn More
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing, Fisher Chemical™
Código de producto. 11438982 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
11438982 1 L 1 LT
10487060 2.5 L 2.50 litro
2 options
Código de producto. 11438982
Marca: Fisher Chemical J/2500/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 134124
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 330mmHg at 20°C