Learn More
Solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 9.0 (20°C) |
| Nombre de nota | Buffer solution pH 9.0 (20 °C) |
| % máx. CAS | ≤100.0000%, <1.0000% |
| % mín. CAS | ≥0.1000% |
| Densidad | 1 g/cm3 |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Tipo de solución | Buffer |
| Número MDL | MFCD00081185 |
| Envase | Frasco de polietileno |