Learn More
Solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15654040
Marca: Honeywell-Fluka 336485LVP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bórax/ácido clorhídrico, trazable al SRM de NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 9.0
Cantidad 5 L
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido