Learn More
Solución tampón de pH 6,865 (25 °C), con fungicida, según DIN 19266, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 6.865 |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | H5NO |
| Número MDL | MFCD00066650 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
| Mostrar más |