Learn More
Buffer solution, 12.0, di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| Nombre de nota | di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution |
| Densidad | 1.00g/mL at 20°C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?