missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buffer Powder Pillows, Hach Pacific Pty Ltd

Código de producto. p-7191841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 uds.
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
pH:
10,01 ±0,02
4,01 ±0,02
7.00 ±0,02
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Cantidad Color pH unitSize
15669524 250 uds. Azul 10,01 ±0,02 paquete de 250
15618115 250 uds. Rojo 4,01 ±0,02 paquete de 250
15628115 250 uds. Amarillo 7.00 ±0,02 paquete de 250
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15669524

Marca: Hach Lange 2227164

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses.

pH Buffer Powder Pillows for pH electrode calibration. Each powder pillow prepares 50 mL of fresh buffer solution. Colour-coded for easy identification.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging

  • Soluciones patrón de tampón de pH para análisis de laboratorio e in situ
  • Sobres de polvo de tampón de pH para la calibración de electrodos de pH. Cada sobre en polvo prepara 50 ml de solución tampón fresca. Con codificación por colores para facilitar la identificación.
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Tanto en el laboratorio como in situ, obtenga siempre resultados de medición en los que pueda confiar. La calidad del pH estándar que se utiliza es clave.
  • Diseñado para su uso con la gama de medidores Hach y otros medidores.
  • La base para la medición exacta del pH es un cuidado meticuloso y la calibración del electrodo de pH.
  • Embalaje fiable
  • Se suministra en un embalaje hermético que garantiza la vida útil.

    Especificaciones

  • Codificados con color: Sí
  • Descripción: Reactivo de calibración de tampón de pH
  • Trazable al NIST: Sí
  • Tipo de envase: Sobres de polvo
  • Vida útil: 24 meses
  • Observaciones especiales: Descarte
  • Preparación de la solución después de su uso
  • Condiciones de almacenamiento: De 10 a 25 °C (protección contra la luz)

Especificaciones

Color Azul
pH 10,01 ±0,02
Forma física Polvo
Cantidad 250 uds.
Envase Sobres de polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer Powder Pillows pH 10,01 ± 0,02 @ 25°C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.